MSGVS2210
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophilic PVDF membrane
pore size 0.22 μm, sterile
Szinonimák:
96-Well Plate
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
Minőségi szint
leírás
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterilitás
sterile
termékcsalád
MultiScreen®
Jellemzők
hydrophilic
lid
gyártó/kereskedő neve
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technika/technikák
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
szűrőfelület
0.28 cm2
lemezméret
96 wells
lyuk maximum térfogat
300 μL
hasznos térfogat
50-250 μL
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm pore size
kötéstípus
low binding surface
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- in high throughput solubility and redissolution screening for antibody purification via combined PEG and zinc chloride precipitation
- to filter Prochlorococcus cultures for hydrogen peroxide measurements
- to filter the extracted sample for spectrometry analysis
Tulajdonságok és előnyök
- The HTS Filter Plates are specifically developed for high-throughput use with automated work stations.
- The rigid sidewalls improve handling and ample surfaces are provided for bar code labels.
- The wells are individually sealed to prevent incubation crosstalk and the underdrain is removable for access to the filters.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Related Content
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.