Fontos dokumentumok
MISEVTXRI
Millipore
MilliSentials Vortexer-I
Euro, Australia, UK Power Plug
About This Item
UNSPSC kód:
41103814
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 V / 240 V (∼(50/60 Hz))
parameter
4 mm (Orbit)
Fixed, 3100 +/- 10% rpm speed
Sz × Mé × Ma
9.4 cm × 9.9 cm × 6.6 cm
súly
0.4 kg (1 lb)
Általános leírás
The MilliSentials Vortexer provides powerful agitation to liquid samples within sealed containers. The compact and powerful design will accommodate tubes with volumes from 0.2 to 50 mL, vials with volumes from 2.0 to 10 mL and square bottles up to 150 mL.
Alkalmazás
Votexing
Tulajdonságok és előnyök
Dynamic balance technology provides smooth speed control, quiet operation, and minimal excess vibration.
Modernized compact design minimizes loss of bench space.
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Áramvonalas, ergonomikus, alapvető laboratóriumi felszerelési megoldások a minták kezeléséhez, címkézéséhez, pipettázásához, aliquotálásához és homogenizálásához a kutatólaboratóriumokban.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.