Fontos dokumentumok
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.78
Jellemzők
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
kiszerelés
set of 2 pieces
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5810755000
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 250 mL rectangular buckets
Általános leírás
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)