MIGSWG100
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Szinonimák:
Membrane filtration system
About This Item
Javasolt termékek
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Ügynökség
ISO 7704
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Jellemzők
easily wetted with water
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Microfil® with S-Pak®
parameter
100 mL sample volume
technika/technikák
sterile filtration: suitable
szűrőátmérő
47 mm
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.22 μm pore size
bemenet
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.