Fontos dokumentumok
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
szűrőátmérő
37 mm
szűrőfelület
9 cm2
pórusméret
0.45 μm pore size
szerelvény
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
alkalmazás(ok)
environmental
kiszállítva
ambient
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2