MD0HC20CL3
Millistak+® HC Pod Depth Filter
D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Szinonimák:
20 cm2 surface area, Female-Luer fitting connection, Millistak+® D0HC Micro 20 Depth Filter, Millistak+® HC Pod Depth Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millistak+®
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Átmérő
2.5 in. (6.4 cm)
szűrőfelület
20 cm2
szennyeződések
<0.25 EU/mL (LAL test)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
720-4600 ppb
bemenet
sample type liquid
vezetőképesség
3.64-10.5 μS/cm
szerelvény
female Luer fitting
szűrőfokozat
D0HC
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Improved scalability during media screening trials
- Smaller filtration area slightly reduces feedstream volume requirements (approximately 15% less).
- Transparent housing enables visibility of fluid flow
- Easier to calculate flow rates based on 20 cm2 filter area
Millistak+® HC (high capacity) media offers:
- Millistak+® HC dual-action media improves prefiltration and compresses clarification
Millistak+® Pod filters offer:
- Low hold-up volume for greater product yield
- Broad range of media grades offered in single and multilayer products
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Patented disposable design eliminates need for housing, CIP or cleaning validation
- Self-contained Pod filters protect operators from exposure to biohazards
- Robust construction is easy to use and set up
- Smaller footprint facilitates use in tight spaces
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Related Content
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Tudjon meg többet a mAb downstream feldolgozásról, pontosabban a tisztításról és a kapcsolódó termékekről.