MCR4010FS1
Millistak+® Pod Depth Filter
CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Szinonimák:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Javasolt termékek
material
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Minőségi szint
leírás
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
H
32 cm (12.5 in.)
Hosszúság
62 cm (24.2 in.)
szűrőfelület
1.1 m2
szennyeződések
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
1300-1700 ppb
bemenet
sample type liquid
vezetőképesség
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
szűrőfokozat
CR40
Általános leírás
Alkalmazás
Specifikációk
Elkészítési megjegyzés
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13