MABT908
Anti-Integrin beta-8 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from mouse
Szinonimák:
ITGB8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B9, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB8(3696)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin beta-8 in human colon tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1