MAC140
Anti-Inntag 10 (IT10) Antibody, clone IT10
clone IT10-1, from mouse
Szinonimák:
Allergen Amb t V, Allergen Ra5G, Amb t 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IT10-1, monoclonal
faj reaktivitás
Ambrosia trifida
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Inntag 10 (IT10) in Immunocytochemistry applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 10 (IT10) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT10 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2