ABT121
Anti-T-cadherin (CDH13) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Cadherin-13, Heart cadherin, H-cadherin, P105, Truncated cadherin, T-cad, T-cadherin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
horse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH13(1012)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected T-cadherin on 10 µg of human heart tissue lysate.
Cél megnevezése
~130 kDa corresponds to the pro-protein and ~105 kDa corresponds to the proteolytically cleaved mature isoform. (Denzel, M., et al. (2010). J Clin Invest.120(12):4342–4352.)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human heart tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1