MABT322
Anti-DDR2 Antibody, clone 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Szinonimák:
Discoidin domain-containing receptor 2, CD167 antigen-like family member B, CD167b, Discoidin domain receptor 2, Discoidin domain-containing receptor tyrosine kinase 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, Receptor protein-tyrosine kinase TK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B12.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TKT(7086)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected DDR2 in human lung and kidney tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DDR2 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1