ABS97
Anti-KEAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Cytosolic inhibitor of Nrf2, Kelch-like protein 19, INrf2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KEAP1(9817)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected KEAP1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
A doublet may be observed in some cell lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1