MABS474
Anti-GRP78 Antibody, clone N88
clone N88, from mouse
Szinonimák:
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N88, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA5(3309)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected GRP78 in B16F1 cells (de Ridder, G. G., et al. (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRP78 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2