MABS274
Anti-LRP6, clone A59, Ectodomain Antibody
clone A59, from mouse
Szinonimák:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A59, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRP6(4040)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LRP6, Ectodomain from Wnt3a-treated HEK293T cell lysate (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected LRP6, Ectodomain in HeLa S3 cells (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected LRP6, Ectodomain in 1X10E6 HEK293 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1