MABN666
Anti-TRIP8b Antibody, clone N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Szinonimák:
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N212A/34, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Pex5L(286937)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRIP8b in COS cell lysates transiently transfected with GFP tagged TRIP8b (exon1b) and not in COS cell lysates transiently transfected with TRIP8b (exon1a, 2, or 4) or with untagged Kv2.1 plasmid (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Minőség
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1