MABN621
Anti-Pan-Neurofascin Antibody, clone L11A/41
clone L11A/41, from mouse
Szinonimák:
Neurofascin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
L11A/41, monoclonal
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Nfasc(116690)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pan-Neurofascin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1