MABN380
Anti-APP-C99 Antibody, clone mC99(70–80)
ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
Szinonimák:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mC99(70-80), monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected APP-C99 in APPS1 mice and in human Alzheimer brain tissues
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Immunofluoresence Analysis: A representative lot detected APP-C99 in HEK APPSwe cells (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected APP-C99 in 10 µg of DAPT treated HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg