MABF571
Anti-CD4 Antibody (mouse), Pe-Cy7, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
PE-Cy7
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GK1.5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd4(12504)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg