MABF2160
Anti-MIC-A MIC-B Antibody, clone 6D4
clone 6D4, from mouse
Szinonimák:
MHC class I polypeptide-related sequence A/MHC class I polypeptide-related sequence B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6D4, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MICA(100507436)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MIC-A and MIC-B in Flow Cytometry applications (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot inhibited cytotoxicity of ovary tumor-derived T cells against various cancer cell lines. (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected MIC-A MIC-B in one million HeLa cells.