MABF2071
Anti-PLVAP Antibody, clone MECA-32
clone MECA-32, from rat
Szinonimák:
Plasmalemma vesicle-associated protein, MECA-32 antigen, Plasmalemma vesicle protein 1, PV-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MECA-32, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLVAP(83483)
mouse ... Plvap(84094)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PLVAP in Immunohistochemistry applications (Kopp, H.G., et. al. (2005). Blood. 106(2):505-13).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PLVAP in mouse liver tissue.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PLVAP in Immunoprecipitation applications (Hallmann, R., et. al. (1995). Dev Dyn. 202(4):325-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PLVAP in Western Blotting applications (Hallmann, R., et. al. (1995). Dev Dyn. 202(4):325-32).
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PLVAP in mouse kidney tissue lysate.