MABF2038
Anti-Rabies virus Antibody, clone 802
clone 802, from mouse
Szinonimák:
Glycoprotein G Rabies Virus
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
802, monoclonal
faj reaktivitás
rabies virus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash