Fontos dokumentumok
MABF1824
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1 Negative Control, clone MOPC-21, redFluor® 710 conjugate Antibody
clone MOPC-21, from mouse
Szinonimák:
Immunoglobulin G1, IgG1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
MOPC-21, monoclonal
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.
Alkalmazás
This mouse monoclonal Mouse IgG1 Negative Control, clone MOPC-21, redFluor® 710 conjugate, Cat. No. MABF1824 is validated for use in Flow Cytometry.
Minőség
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography.
Fizikai forma
Format: Purified
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Jogi információk
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg