MABE990
Anti-MSL-2 Antibody, clone 10C3.1
clone 10C3.1, from mouse
Szinonimák:
E3 ubiquitin-protein ligase MSL2, Male-specific lethal-2 homolog, Male-specific lethal-2 homolog 1, Male-specific lethal 2-like 1, MSL-2, MSL2-like 1, RING finger protein 184
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10C3.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MSL2(55167)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected MSL-2 in HUVECs, A431 and HeLa cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MSL-2 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1