Fontos dokumentumok
SAB4700866
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR antibody produced in mouse
clone EGFR1
Szinonimák:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
EGFR1, monoclonal
faj reaktivitás:
human, horse
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 4 μg/mL
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EGFR1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, horse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 4 μg/mL
elérési szám
NP_005219.2
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody EGFR1 reacts with extracellular domain of human protein kinase EGFR (ErbB1 / HER1); epitope within amino acids 6-273.
Immunogén
Human epidermoid carcinoma line A431
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)