MABE344
Anti-BICC1/Protein Bicaudal C Homolog 1 Antibody, clone 2D9.1
clone 2D9.1, from mouse
Szinonimák:
Protein bicaudal C homolog 1, Bic-C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D9.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BICC1(80114)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: 9 µg from a representative lot immunoprecipitated exogenously expressed human BICC1 isoforms 1 and 2 from 0.5 mL (~50-100 mg) of HEK293 transfectants lysates (Courtesy of Dr. Thomas Tuschl laboratory, The Rockefeller University, New York, NY).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 10 µg of recombinant human BICC1.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1