Fontos dokumentumok
524604
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Human Placenta
Szinonimák:
Phosphatase, Alkaline, Human Placenta
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
form
liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 U/mg
≥300 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native alkaline phosphatase from human placenta.
Native alkaline phosphatase from human placenta. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in the hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Active site contains a reactive serine.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 μmol pNPP per min at 37°C, pH 10.15.
Fizikai forma
In 10 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl₂, 0.1 mM ZnCl₂, 50% glycerol, pH 7.6.
Elkészítési megjegyzés
Prepared from tissue of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Egyéb megjegyzések
Fishman, W.H., et al. 1973. Anal. Biochem.51, 368.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1