MABE342
Anti-Puromycin Antibody, clone 4G11
clone 4G11, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4G11, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPEPPS(9520)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in WB (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in IF (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Fluorescence Activated Cell Sorting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:12,500 dilution of this antibody detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HEK293 cell lysates treated with Puromycin only. This antibody also detected small mounts of puromycin in HEK293 cells treated with Puromycin and Cyclohexamide.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1