MABC97
Anti-S1PR4/EDG6 Antibody, clone 16B9.1
clone 16B9.1, from mouse
Szinonimák:
Sphingosine 1-phosphate receptor 4, S1P receptor 4, S1P4, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, S1P receptor Edg-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
16B9.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S1PR4(8698)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected S1PR4/EDG6 in 10 µg of rat spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2