MABC532
Anti-PTHrP Antibody, clone 4C4.1
clone 4C4.1, from mouse
Szinonimák:
Parathyroid hormone-related protein, PTHrP, PTH-rP, Parathyroid hormone-like protein, PLP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4C4.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTHLH(5744)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PTHrP in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1