MAB8716RU
Anti-Rabies Antibody, clone C4-62-15-2
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Szinonimák:
Rabies Antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C4-62-15-2, monoclonal
tisztítva
using Protein A (Affinity Purified)
faj reaktivitás
rabies virus
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
2-8°C
Immunogén
Alkalmazás
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone C4-62-15-2, Cat. No. MAB8716RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies Virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2