MAB2075Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone R6G9, azide free
clone R6G9, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MAB2075
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
R6G9, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for activity/function inhibition
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB6(3694)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture.
Immunohistochemistry/immunocytochemistry: The antibody recognizes alphaVbeta6 by immunohistochemistry and immunocytochemistry (acetone fix), but nuclear background staining limits usefulness in these techniques.
Then antibody is not function blocking and not effective for western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2