MAB2014
Anti-OB-Cadherin Antibody, extracellular domain, clone 16A
clone 16A, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Cadherin-11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
16A, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH11(1009)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections. 1:25 - 1:50 dilution using avidin-biotinylated horseradish peroxidase complex (ABC) as detection protocol.
Immunocytochemistry: Methanol and paraformaldehyde-fixed cells
Optimal working dilutions must be determined by the end user.I/
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2