MAB1961H-I
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, Phycoerythrin conjugate
clone P1F6, from mouse, PE
Szinonimák:
Integrin alpha-V, CD51, Integrin alpha V, Vitronectin receptor subunit alpha, Integrin beta-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1F6, monoclonal
faj reaktivitás
human, hamster, chicken
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Integrin αVβ5 in HT1080 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2