MAB1621
Anti-Neurofilament 145 kDa Antibody, CT, clone 3H11
clone 3H11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H11, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
avian
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFM(4741)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting: 1:1000 - 1:2000 ECL detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1