LSKNF0500
Plasmid Wash Solution
Szinonimák:
Montage® Nuclease-free Water, Nuclease-free Water, Nuclease-free water for wash
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500 mL
gyártó/kereskedő neve
Montage®
technika/technikák
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
All
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Related Content
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process