Merck
3098
Nuclease-free Water
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
DNA amplification: suitable
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Nuclease Free water. Liquid is RNase and DNase Free.
Nuclease-free Water is essential to preserve the sample integrity for applications such as PCR, cloning, sequencing, or gene editing. DEPC chemical treatment is often used to eliminate the nucleases from solutions as it is an efficient inhibitor of DNase and RNase.
Alkalmazás
Suitable for use in polymerase chain reaction and other molecular biology techniques.
Kiszerelés
5x2 mL
Elkészítési megjegyzés
Store at room temp
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available