Fontos dokumentumok
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
szűrőátmérő
293 mm
pórusméret
1.0 μm pore size
90 % porosity
kiszállítva
ambient
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13