Fontos dokumentumok
HABP02500
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
79 % porosity
material:
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
25 mm
vastagság:
150 μm
sterilitás:
non-sterile
material
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Minőségi szint
leírás
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
2.5%
szín
black
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • Fluorescent bacteriological assays
  • Particle monitoring
  • Bioassays
  • Particle monitoring
  • Microplastics analysis grade water
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3