Merck
HABG04700
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Anyagok
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
leírás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
Paraméterek
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Átmérő
47 mm
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
2.5%
szín
black
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: HABG
Alkalmazás
  • Fluorescent bacteriological assays
  • Particle monitoring
  • Bioassays
  • Particle monitoring
  • Microplastics analysis grade water
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)