Fontos dokumentumok
HAEP04700
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 0.45 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
79 % porosity
material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophobic
szűrőátmérő:
47 mm
vastagság:
150 μm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
150 μm
szín
white
törésmutató
n/D 1.51
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
buborékpont
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3