FSLW03700
PTFE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Szinonimák:
Fluoropore® Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Fluoropore®
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
szűrőátmérő
37 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
3.0 μm pore size
85 % porosity
buborékpont
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Fluoropore Membrane Filter is also suitable for air monitoring
Tulajdonságok és előnyök
- Biologically and chemically inert.
- High porosity yields high flow rates.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13