FCMAB101A4
Milli-Mark® Anti-BrdU Antibody, clone BU-1 Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone Bu-1, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
BrdU
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Bu-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2