EZHR
Human Resistin ELISA Kit
measures and quantifies Resistin levels in 20 μL serum or plasma
Szinonimák:
Resistin ELISA Kit
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human Resistin ELISA, This Human Resistin ELISA is used to measure & quantify Resistin levels in Metabolism & Endocrine research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 90-108%
linearity: 83-100%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-10 ng/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
No cross reactivity with mouse resistin
Alkalmazás
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Respiratory Tract