Merck
Z741768
Sigma-Aldrich® Dual Run and Blot System
Szinonimák:
SDS-PAGE equipment, electrophoresis and blotting equipment
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Jellemzők
Fits both 10x10 and 8x10 cassettes
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Általános leírás
Sigma Aldrich′s Dual Run & Blot system provides you with a gel tank with unsurpassed functionality. The core module hinges open to accept gel cassettes or buffer dam and then simply clips in place to provide a completely sealed cathode chamber. This allows RunBuffer to be added and samples to be loaded outside of the tank. In addition, Safety Cover removal could not be easier, with two protruding posts to push against, it can be slid off smoothly!
The Dual Run & Blot system utilises a unique, patent pending, gradient electric filed for blotting which provides greatest potential for the largest proteins and less for the smaller proteins, giving the most uniform blotting ever!
Tulajdonságok és előnyök
  • Fits both 10x10 and 8x10 cassettes
  • Colours centre core to provide maximum contrast with loading buffer for easy loading
  • Excellent sealing and no leakage from cathode to anode
  • Can be cooled in place to reduce heat effects such as smiling in frowning
  • Gradient field for blotting providing more uniform transfer. Ideal for high quality wet blotting
  • Excellent value for money
Egyéb megjegyzések
  • Lower Reservoir Assembly (x1)
  • Safety Cover with Attached DC Leads (x1)
  • Electrophoresis Core Modue (x1)
  • Blotting Cassettes (x2)
  • Sponge Pads (x6)
  • Buffer Dam (x1)
  • Cooling Blocks (x2)
Jogi információk
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Protokollok
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.