E221
NovaSeptum® GO Autoclavable Bag Sampling System, Vented
sterile; β-irradiated
Szinonimák:
NovaSeptum® GO Autoclavable Bag, Vented
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel cannula
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
Minőségi szint
Ügynökség
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterilitás
sterile; β-irradiated
termékcsalád
NovaSeptum® GO
Jellemzők
autoclavable
parameter
-20-125 °C temp. range (-4-257 °F)
0.30 bar max. pressure (4.35 psi)
szennyeződések
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
szerelvény
male Luer-Lok® outlet (with female sterile vent filter)
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Autoclaved
Kiszerelés
E221-00216 (100 ml bags, 40 units per box)
E221-C0243 (250 ml bags, 40 units per box)
E221-C0244 (1000 ml bags, 40 units per box)
Komponensek
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (bag): Polypropylene film
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Male Luer-Lok® with female sterile vent filter
Elkészítési megjegyzés
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.