Fontos dokumentumok
DVPP29325
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.65 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.65 μm pore size
material:
PVDF membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
293 mm
vastagság:
125 μm
sterilitás:
non-sterile
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
Millipore
szűrőátmérő
293 mm
vastagság
125 μm
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.65 μm pore size
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: DVPP
Filter Type: Screen filter
Alkalmazás
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13