Fontos dokumentumok
AP3212450
Millipore
PET Membrane Filter
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Woven Mesh Spacer, Dacron, 124 mm
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PET membrane
plain filter
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
szűrőátmérő
124 mm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter
Alkalmazás
  • Combining multiple filtration steps
  • Preventing upstream and downstream filters from blinding