CWSC03S03
Milligard® 1.2/0.5 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings), pore size 1.2/0.5 μm
Szinonimák:
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.5 μm
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
termékcsalád
Milligard®
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Milligard®
Paraméterek
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technika/technikák
prefiltration: suitable
Hosszúság
30 in.
Szélesség
2.9 in.
patron névleges hossza
30 in. (75 cm)
Átmérő
7.1 cm (2.8 in.)
szűrőfelület
2.1 m2
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤150 mg/cartridge
Mátrix
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
bemenet
sample type liquid
patronkód
Code 0 (2-222; O-rings)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifikációk
Elkészítési megjegyzés
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2