CC118
Chicken Tenascin
Szinonimák:
Cytotactin, Tenascin-C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... CNTN5(395317)
Általános leírás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.