Fontos dokumentumok
CB-125ML-RU
Millipore
Anti-c from the clone MS-40, Research Use Only
Anti-c from the clone MS-40, Human IgG, For non-IVD/Research Use
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
human
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
MS-40, monoclonal
form
liquid
kiszerelés
pkg of 125 mL
technika/technikák
agglutination assay: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Alkalmazás
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1